3-Hepten-2-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Hept-3-en-2-one
OR919591-25G
OR919591-5G
APOSOR919591-25GEA
255
EUR
APOSOR919591-25G
APOSOR919591-5G
3-Hepten-2-one 96%
3-Hepten-2-one
Formula:
C₇H₁₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015564 Núm. CAS: 1119-44-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...