1-Fenil-2-butanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919635-1G OR919635-5G
APOSOR919635-1GEA 0 EUR
APOSOR919635-1G APOSOR919635-5G
1-Fenil-2-butanona 95%
1-Fenil-2-butanona
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009315
Núm. CAS: 1007-32-5