8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Thiooxine Hydrochloride, 8-Mercaptoquinoline Hydrochloride
OR919640-1G
OR919640-250MG
APOSOR919640-1GEA
91.5
EUR
APOSOR919640-1G
APOSOR919640-250MG
8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
8-Mercaptoquinoline hydrochloride
Formula:
C₉H₇NS MW: 197,68 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043261 Núm. CAS: 34006-16-1 |