N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919641-25G OR919641-5G
APOSOR919641-25GEA 287 EUR
APOSOR919641-25G APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 19243-95-9