3-Methyl-2-oxazolidone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
OR919648-100G OR919648-25G OR919648-500G
APOSOR919648-100GEA 139 EUR
APOSOR919648-100G APOSOR919648-25G APOSOR919648-500G
3-Methyl-2-oxazolidone 97%
3-Methyl-2-oxazolidone
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009759
Núm. CAS: 19836-78-3