1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Cyanoethyl)-2-pipecoline
OR919695-25G OR919695-5G
APOSOR919695-25GEA 219 EUR
APOSOR919695-25G APOSOR919695-5G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylpiperidine
Formula: C₉H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191397
Núm. CAS: 140837-33-8