Allyl benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzoic acid Allyl Ester, Benzoic Acid Allyl Ester, Allyl Benzoate
OR919704-100G OR919704-25G
APOSOR919704-100GEA 200 EUR
APOSOR919704-100G APOSOR919704-25G
Allyl benzoate 95%
Allyl benzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026104
Núm. CAS: 583-04-0