Di(2-piridil)amina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2'-Iminodipyridine, Di(pyridin-2-yl)amine, Chlorpheniramine Related Compound B
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 423 EUR
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
Di(2-piridil)amina 99%
Di(2-piridil)amina
Formula: C₁₀H₉N₃
MW: 171,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006247
Núm. CAS: 1202-34-2