Isoamyl lactate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 284 EUR
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Formula: C₈H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046638
Núm. CAS: 19329-89-6