N,N-Diethylglycine methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919729-100G OR919729-25G OR919729-5G
APOSOR919729-100GEA 712 EUR
APOSOR919729-100G APOSOR919729-25G APOSOR919729-5G
N,N-Diethylglycine methyl ester 95%
N,N-Diethylglycine methyl ester
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059368
Núm. CAS: 30280-35-4