4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(p-Tolyloxy)ethyl acetate, Ethylene Glycol Mono-p-tolyl Ether Acetate, Acetic Acid 2-p-Tolyloxyethyl Ester, 2-p-Tolyloxyethyl Acetate
OR919731-10G OR919731-1G OR919731-5G
APOSOR919731-10GEA 134 EUR
APOSOR919731-10G APOSOR919731-1G APOSOR919731-5G
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059337
Núm. CAS: 6807-11-0