2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919777-25G OR919777-5G
APOSOR919777-25GEA 212 EUR
APOSOR919777-25G APOSOR919777-5G
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001502
Núm. CAS: 5337-72-4