Trimethylpropylammonium bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
OR919812-1G OR919812-25G OR919812-5G
APOSOR919812-1GEA 53.9 EUR
APOSOR919812-1G APOSOR919812-25G APOSOR919812-5G
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Trimethylpropylammonium bromide
Formula: C₆H₁₆BrN
MW: 182,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06227832
Núm. CAS: 2650-50-2