Alcohol 2,3-diclorobencílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919849-1G OR919849-5G
APOSOR919849-1GEA 0 EUR
APOSOR919849-1G APOSOR919849-5G
Alcohol 2,3-diclorobencílico 95%
Alcohol 2,3-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238581
Núm. CAS: 38594-42-2