1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethyl-1-(4-methylphenyl)hydrazine
OR919938-10G OR919938-1G OR919938-5G
APOSOR919938-10GEA 596 EUR
APOSOR919938-10G APOSOR919938-1G APOSOR919938-5G
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844793
Núm. CAS: 61715-72-8