1-Bromo-4-clorobutano 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR919950-100G OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA 147 EUR
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Bromo-4-clorobutano 97+%
1-Bromo-4-clorobutano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171.46 g/mol
Pto. Ebullición: 175…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001010
Núm. CAS: 6940-78-9
UN: 1993
ADR: 3 III