1-(2-Cloroetoxi)propano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919962-25G OR919962-5G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 72.5 EUR
APOSOR919962-25G APOSOR919962-5G APOSOR919962-100G
1-(2-Cloroetoxi)propano 98%
1-(2-Cloroetoxi)propano
Formula: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059052
Núm. CAS: 42149-74-6