2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Dichlorophenethyl Alcohol
OR919967-1G OR919967-25G OR919967-5G
APOSOR919967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR919967-1G APOSOR919967-25G APOSOR919967-5G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800674
Núm. CAS: 30595-79-0