1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Quinone Dioxime
OR920023-100G OR920023-250G OR920023-25G
APOSOR920023-100GEA 226 EUR
APOSOR920023-100G APOSOR920023-250G APOSOR920023-25G
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063636
Núm. CAS: 105-11-3