Hidrogenoglutarato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920036-25G OR920036-5G
APOSOR920036-25GEA 0 EUR
APOSOR920036-25G APOSOR920036-5G
Hidrogenoglutarato de metilo 95%
Hidrogenoglutarato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004409
Núm. CAS: 1501-27-5