5-Fenil-o-anísidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-4-phenylanisole, 2-Methoxy-5-phenylaniline, 5-Phenyl-o-anisidine, 3-Amino-4-methoxybiphenyl
OR920042-1G OR920042-25G OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA 125 EUR
APOSOR920042-1G APOSOR920042-25G APOSOR920042-5G
5-Fenil-o-anísidina 95%
5-Fenil-o-anísidina
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199.25
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007790
Núm. CAS: 39811-17-1