Ácido bencilmalónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920047-25G
OR920047-5G
APOSOR920047-25GEA
0
EUR
APOSOR920047-25G
APOSOR920047-5G
Ácido bencilmalónico 98%
Ácido bencilmalónico
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004261 Núm. CAS: 616-75-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...