Alil fenil éter 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Allyloxy)benzene
OR920084-100G OR920084-500G
APOSOR920084-100GEA 75.4 EUR
APOSOR920084-100G APOSOR920084-500G
Alil fenil éter 98%
Alil fenil éter
Formula: H₂CCHCH₂OC₆H₅
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 192
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008644
Núm. CAS: 1746-13-0