2-terc-Butilpirazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920095-1G OR920095-5G
APOSOR920095-1GEA 145 EUR
APOSOR920095-1G APOSOR920095-5G
2-terc-Butilpirazina 95%
2-terc-Butilpirazina
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069193
Núm. CAS: 32741-11-0