Vinyl methacrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methacrylic Acid Vinyl Ester
OR920125-25G
OR920125-5G
APOSOR920125-25GEA
79.9
EUR
APOSOR920125-25G
APOSOR920125-5G
Vinyl methacrylate 98%
Vinyl methacrylate
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059329 Núm. CAS: 4245-37-8 |