4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Butylcyclohexanol
OR920133-5G
APOSOR920133-5GEA 142 EUR
APOSOR920133-5G
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) 95%
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321147
Núm. CAS: 70568-60-4