3-Buten-2-ylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
OR920138-5G
APOSOR920138-5GEA 200 EUR
APOSOR920138-5G
3-Buten-2-ylacetate 95%
3-Buten-2-ylacetate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026202
Núm. CAS: 6737-11-7