sec-Butyl crotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920185-100G OR920185-25G OR920185-5G
APOSOR920185-100GEA 574 EUR
APOSOR920185-100G APOSOR920185-25G APOSOR920185-5G
sec-Butyl crotonate 95%
sec-Butyl crotonate
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059054
Núm. CAS: 10371-45-6