Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
OR920190-25G OR920190-5G
APOSOR920190-25GEA 200 EUR
APOSOR920190-25G APOSOR920190-5G
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Formula: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009752
Núm. CAS: 51856-79-2