Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR920209-100G OR920209-25G OR920209-5G
APOSOR920209-100GEA 133 EUR
APOSOR920209-100G APOSOR920209-25G APOSOR920209-5G
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio 97%
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₇Br₂P
Pto. de fusión: 234…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011864
Núm. CAS: 1034-49-7