2-(Methylthio)benzothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 60.1 EUR
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Formula: C₈H₇NS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005784
Núm. CAS: 615-22-5