2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920230-10G OR920230-25G
APOSOR920230-10GEA 46.4 EUR
APOSOR920230-10G APOSOR920230-25G
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128159
Núm. CAS: 3638-04-8