cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR920231-1G OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA 331 EUR
APOSOR920231-1G APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070476
Núm. CAS: 937-05-3