4-Piridilacetato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
OR920243-25G OR920243-5G
APOSOR920243-25GEA 369 EUR
APOSOR920243-25G APOSOR920243-5G
4-Piridilacetato de etilo 95%
4-Piridilacetato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051830
Núm. CAS: 54401-85-3