3-(Dietilamino)propan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920298-100G OR920298-25G OR920298-5G
APOSOR920298-100GEA 0 EUR
APOSOR920298-100G APOSOR920298-25G APOSOR920298-5G
3-(Dietilamino)propan-1-ol 95%
3-(Dietilamino)propan-1-ol
Formula: C₇H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002947
Núm. CAS: 622-93-5