(-)-Terpinen-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920302-100G OR920302-25G OR920302-5G
APOSOR920302-100GEA 36.4 EUR
APOSOR920302-100G APOSOR920302-25G APOSOR920302-5G
(-)-Terpinen-4-ol 95%
(-)-Terpinen-4-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Densidad: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167108
Núm. CAS: 20126-76-5