1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethyl-3-hydroxypyrrolidine
OR920330-5G
APOSOR920330-5GEA 56.7 EUR
APOSOR920330-5G
1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003179
Núm. CAS: 30727-14-1