Ácido 2-hidroxi-1-naftoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 190 EUR
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
Ácido 2-hidroxi-1-naftoico 98%
Ácido 2-hidroxi-1-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004009
Núm. CAS: 2283-08-1