N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
OR920370-25G
APOSOR920370-25GEA 172 EUR
APOSOR920370-25G
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026142
Núm. CAS: 140-50-1