Allyl isonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Allyl 4-Pyridinecarboxylate, 4-Pyridinecarboxylic Acid Allyl Ester, Isonicotinic Acid Allyl Ester
OR920386-1G OR920386-25G OR920386-5G
APOSOR920386-1GEA 74.1 EUR
APOSOR920386-1G APOSOR920386-25G APOSOR920386-5G
Allyl isonicotinate 95%
Allyl isonicotinate
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059786
Núm. CAS: 25635-24-9