(4-Metoxifenil)acetato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920393-100G OR920393-25G OR920393-5G
APOSOR920393-100GEA 0 EUR
APOSOR920393-100G APOSOR920393-25G APOSOR920393-5G
(4-Metoxifenil)acetato de etilo 95%
(4-Metoxifenil)acetato de etilo
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040760
Núm. CAS: 14062-18-1