Carbamato de butilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Carbamic acid butyl ester
OR920407-100G
OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA
82.8
EUR
APOSOR920407-100G
APOSOR920407-500G
Carbamato de butilo 95%
Carbamato de butilo
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007967 Núm. CAS: 592-35-8 |