2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920428-25G OR920428-5G
APOSOR920428-25GEA 342 EUR
APOSOR920428-25G APOSOR920428-5G
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₈H₁₅ClO₂
MW: 178,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023846
Núm. CAS: 42330-88-1