3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Mercapto-2-methylpropionic Acid
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 132 EUR
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Formula: C₄H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671555
Núm. CAS: 26473-47-2