3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,5-Dimethylcyclohexanol
OR920486-100G
OR920486-5G
APOSOR920486-100GEA
621
EUR
APOSOR920486-100G
APOSOR920486-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formula:
C₈H₁₆O MW: 128.2120 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001447 Núm. CAS: 5441-52-1 |