N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl N'-cyano-N-methylcarbamimidothioate
OR920511-25G OR920511-5G
APOSOR920511-25GEA 382 EUR
APOSOR920511-25G APOSOR920511-5G
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea 95%
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea
Formula: C₄H₇N₃S
MW: 129,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078154
Núm. CAS: 5848-24-8