Sodium ethylxanthate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920544-25G OR920544-5G
APOSOR920544-25GEA 248 EUR
APOSOR920544-25G APOSOR920544-5G
Sodium ethylxanthate 95%
Sodium ethylxanthate
Formula: C₃H₆OS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068314
Núm. CAS: 140-90-9