4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920553-1G OR920553-5G
APOSOR920553-1GEA 78.3 EUR
APOSOR920553-1G APOSOR920553-5G
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01822195
Núm. CAS: 76646-41-8