2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 242 EUR
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130115
Núm. CAS: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III