2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920597-10G OR920597-1G OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA 864 EUR
APOSOR920597-10G APOSOR920597-1G APOSOR920597-5G
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formula: C₇H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012306
Núm. CAS: 24892-49-7